Learn More
Solución de ácido oxálico, 0,1 M, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oxalic acid solution |
CAS | 144-62-7 |
Fórmula molecular | C2H2O4 |
Fórmula lineal | HOOCCOOH |
Número MDL | MFCD00002573 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Sinónimo | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
Clave InChI | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O |
Nombre IUPAC | ácido oxálico |