Learn More
Ácido oxálico dihidrato, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
42.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 500 g |
Color | Blanco |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.04g/mol |
Presión de vapor | 21.5mbar 50 |
pH | 1.3 |
Punto de fusión | 98°C |
Forma física | Sólido en polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Oxalic acid dihydrate
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.