Learn More
Ácido oxálico, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250g
1 kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oxalic acid |
Punto de fusión | De 189,0 °C a 191,0 °C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Beilstein | 02, 502 |
Índice Merck | 15, 7010 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 90 g/l (20 °C). Otras solubilidades: muy soluble en etanol, soluble en glicerol, ligeramente soluble en éter, insoluble en benceno, cloroformo y petróleo, éter |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.04 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Densidad | 1,9000 g/ml |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Oxalic acid, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.