Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electrotransferencia minitanque Owl™ VEP-2
Produzca transferencias de proteínas uniformes y reproducibles para hasta cuatro minigeles de poliacrilamida con el sistema electrotransferencia de depósito mini Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2.
Marca: Thermo Scientific™ VEP-2
969.61 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.40000kg
Descripción
Produzca transferencias de proteínas uniformes y reproducibles para hasta cuatro minigeles de poliacrilamida con el sistema electrotransferencia de depósito mini Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2; idóneo para una transferencia rápida y eficiente de proteínas en una amplia gama de pesos moleculares.
Características:- Sistema de electrotransferencia de tipo tanque
- Refrigeración integrada que permite ciclos a temperatura controlada.
- Pueden agregarse barras agitadoras (no incluidas) al fondo de la cámara de tampones para aumentar la circulación de los tampones.
Incluye:
- Cámara de tampones con paneles de electrodos de filamentos de platino y base refrigerada
- Tapa de bloqueo de seguridad y cables de alimentación integrados
- Cuatro cassettes de transferencia con almohadillas de espuma y pinzas de cassette
- Seis hojas de papel de filtro para transferencia
Especificaciones
Sistema de electrotransferencia de depósito mini VEP-2, tamaño del gel: 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
Owl™ | |
0,3 gal | |
7,06 x 5,13 x 6,5 pulg (18 x 13 x 16,5 cm) | |
3,5 in | |
9 cm | |
3,5 in | |
9 cm | |
16,5 cm |
Mini (9 pulg. x 9 pulg.) | |
Sistema de electrotransferencia | |
1,4 L | |
7,06 pulg | |
18 cm | |
5,13 in | |
13 cm | |
6,5 in |