Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de archivado Owl™ RF-3
Organice su refrigerador, sala fría, congelador o sobremesa con este sistema de archivado.
Marca: Thermo Scientific™ RF-3
Detalles adicionales : Peso : 17.64000kg
Descripción
Organice su refrigerador, sala fría, congelador o sobremesa con el sistema de archivado Thermo Scientific™ Owl™ RF-3.
Características:- Ocho compartimentos fabricados en resistente material acrílico de 0,64 cm de grosor
- Pies de goma antideslizantes que evitan el deslizamiento
- Uso vertical u horizontal
Información para pedidos:
Racks de microtubos no incluidos.
Especificaciones
Sistema de archivado | |
Acrílico | |
Rectángulo | |
9 pulg |
2 x 4 | |
8 | |
6 pulg | |
12 pulg |