Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto para sistemas de gel doble Owl™ P82
El sistema de gel doble Thermo Scientific™ Owl P82 puede utilizar dos geles de 10 x 10 cm (An x L) o un solo gel si se emplea con una placa de bloqueo. Su diseño permite colocar fácilmente los geles en el dispositivo.
Marca:  Thermo Scientific™ P82DS-GK
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12494697
  • 16.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sistema de gel doble Thermo Scientific™ Owl P82 puede utilizar dos geles de 10 x 10 cm (An x L) o un solo gel si se emplea con una placa de bloqueo. Su diseño permite colocar fácilmente los geles en el dispositivo.
Adquiera las piezas de repuesto necesarias para garantizar que se obtienen resultados planos incluso con resoluciones irregulares o rayadas.
Especificaciones
Especificaciones
Juntas de repuesto (1 par)
Sistema de electroforesis vertical Owl™ P82
Owl™
Junta
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.