Learn More
Thermo Scientific™ Sistema vertical de doble cara de electroforesis de doble gel Owl™ P82, gel de 8-10 x 10 cm, volumen de tampón de 150-300 ml
Produzca bandas planas y uniformes y resolución nítida con el sistema de electroforesis de doble gel Thermo Scientific™ Owl™ P82 fácil de usar.
Marca:  Thermo Scientific™ P82
Detalles adicionales : Peso : 8.82000kg
Código de producto. 12484697
  • 1000.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Produzca bandas planas y uniformes y resolución nítida con el sistema de electroforesis de doble gel Thermo Scientific™ Owl™ P82 fácil de usar.
Características:
  • Puede procesar dos geles de 10 x 10 cm, o un solo gel si se utiliza la placa de bloqueo; admite geles de 8 x 10 cm si se emplea el adaptador suministrado.
  • Permite una colocación sencilla de los geles en el dispositivo.
  • La cuña colocada frente a los cassettes ejerce una presión uniforme contra la junta hermética y mantiene los cassettes en la posición de trabajo correcta.
  • Dos tamaños de cuña para adaptarse a los diferentes grosores de los geles precolados.
  • Geles de poliacrilamida prefabricados o geles moldeados a mano para varios usos
  • Sin necesidad de refrigeración.
Incluye:
  • Cámaras de tampón internas
  • Tanque de tampón
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Dos cuñas (1,27 cm de grosor)
  • Dos cuñas (1,59cm de grosor)
  • Placas adaptadoras para 10 × 8 geles (2)
  • Placa de bloqueo
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE
15 mA
Sistema vertical de doble cara para electroforesis de doble gel
150 mL
5,88 x 4,75 x 6,69 pulg (15,2 x 12,4 x 17 cm)
15,2 cm
4,75 in
10 cm
17 cm
Sistema vertical de dos lados, sistema de gel de 8-10 x 10 cm, volumen de tampón de 150 ml a 300 ml
Owl™
300 mL
150 mL
5,88 pulg
Entre 8 y 10 cm
12,4 cm
6,69 in
330 V