Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de colada de gel Owl™ JGC
Los sistemas de colada de gel Thermo Scientific Owl JGC son coladores verticales de gel de proteínas que ofrecen un método rápido y exclusivo para colar geles de poliacrilamida.
143.00€ - 186.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de preparación de gel Owl™ JGC |
Línea de productos | Owl™ |
Tipo | Colador |
Código de producto | Marca | Longitud del gel (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del gel (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11932975
|
Thermo Scientific™
JGC-2 |
14 cm |
154.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11942975
|
Thermo Scientific™
JGC-3 |
20 cm |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11952975
|
Thermo Scientific™
JGC-4 |
10 cm |
143.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los sistemas de colada de gel Thermo Scientific Owl JGC son coladores verticales de gel de proteínas que ofrecen un método rápido y exclusivo para colar geles de poliacrilamida.
- En la bolsa se recoge el exceso de poliacrilamida y se sella la parte inferior del gel, lo que elimina la necesidad de cinta o de separadores inferiores. Su diseño permite el almacenamiento de geles sin deshidratación mediante adición de tampones y sellado térmico. Colada de uno a cuatro geles
- Excelente durabilidad y vida muy prolongada gracias a sus pocas piezas móviles
Soporte de colada, placa de bloqueo, base niveladora de tres puntos, colocador de separadores y 25 bolsas de gel
Especificaciones
Electroforesis en gel | |
Sistema de preparación de gel Owl™ JGC | |
Owl™ | |
Colador |