Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece combs. For use with the Fisherbrand™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Marca:  Thermo Scientific™ A1-RL-25C
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12473647
  • 78.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Combs, for use with Owl A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Especificaciones
Especificaciones
Peine de carga rápida
Owl™
25 (2X)
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1
Peine
1,0 mm