Learn More
Heidolph Instruments Agitador de varillas Reax 2
Compacto para volúmenes pequeños
Marca: Heidolph Instruments 541-21001-00
Detalles adicionales : Peso : 4.80000kg
Descripción
- Diseñado para la mezcla simultánea de hasta 20 recipientes con diámetros de 10 a 18 mm
- Corresponde al tamaño de tubos de ensayo clásicos o tubos Falcon™ de 15 ml
- También puede insertar la gradilla completa en el adaptador universal (anchura: 230 mm, altura mín./máx.: 45 mm/160 mm) del agitador de varillas
- Equipado con un marco de metal sólido, su diseño representa una capacidad de carga y fiabilidad extremas
- Seguridad garantizada durante el funcionamiento continuo sin supervisión
Especificaciones
Ajustables | |
230 V | |
El adaptador universal permite el uso de diversos recipientes con una altura de 50 a 160 mm |
De 20 a 100 rpm | |
Agitador de varillas |