Learn More
Invitrogen™ Human OTUD4 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0822
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15379050
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
OTUD4 Synthetic Peptide, PEP-0822, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 18 amino acids near the carboxy terminus of human OTUD4.PEP-0822 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20707.
Especificaciones
Especificaciones
54726
purified
Human OTUD4
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q01804
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
OTUD4
0.02% sodium azide
50 μg
PBS