Learn More
ORP Test Solution, 200 to 275 mV, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
230 mL
Especificaciones
Concentración | 200 to 275mV |
Cantidad | 230 mL |
Color | Brown/Orange |
Olor | Odorless |
pH | 4 |
Solubilidad | Soluble |
Forma física | Liquid with Precipitate |