Learn More
Thermo Scientific™ Medidores multiparamétricos de pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulos de pH/ISE, conductividad y RDO/DO para medir un máximo de 4 canales a la vez
4360.00€ - 7550.00€
Especificaciones
Salidas | USB (2), RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) |
Exactitud (barómetro) | ±6 mmHg |
Exactitud (conductividad) | 0,5 % de la lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de la lectura ± 0,01 μS ≤ 3 μS |
Exactitud (ISE) | ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11651509
|
Thermo Scientific™
VSTAR90 |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/ISE/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad, módulo de ODR/OD y soporte | Medidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de ODR/OD VSTAR-RD, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
4855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11671509
|
Thermo Scientific™
VSTAR92 |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/mV/ISE/temperatura VSTAR-ISE; módulo de conductividad/TDS/resistividad/salinidad/temperatura VSTAR-CND; kit del módulo de ODR/OD/temperatura VSTAR-RD | Medidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de ODR/OD VSTAR-RD, 8157electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico BNUMD ROSS Ultra Triode, 013005MD sensor de conductividad de 4 celdas (K=0,475) Orion DuraProbe, 083005MD sensor de oxígeno disuelto polarográfico Orion, 096019 sonda de agitador Orion Star, 810199 kit de solución y tampón de pH ROSS, 011007 estándar de conductividad Orion 1413µS, 080513 kit de mantenimiento de OD, adaptador de DBO/embudo/agitador, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
6255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15686775
|
Thermo Scientific™
VSTAR94 |
Kit de medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/ISE/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad, módulo RDO/DO, electrodo de pH/ATC Ross UltraTriodo con cuerpo de epoxi, sensor de conductividad de 4 celdas DuraProbe, sensor óptico de OD RDO, sonda de agitador, soluciones y soporte | Medidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de RDO/DO VSTAR-RD, electrodo de pH/ATC de cuerpo de epoxi BNUMD ROSS Ultra Triode8157, sensor de conductividad de 4celdas MD Orion DuraProbe013005 (K= 0,475), sensor óptico de oxígeno disuelto MD Orion087010, sonda de agitador Orion Star096019, kit de solución y tampón de pH ROSS810199, estándar de conductividad Orion0110071413 μ, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidor |
4360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11661509
|
Thermo Scientific™
VSTAR91 |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con dos módulos de pH/ISE/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad, módulo de RDO/DO y soporte | Medidor Versa Star Pro, dos módulos de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de RDO/DO VSTAR-RD, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidor |
4925.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11681509
|
Thermo Scientific™
VSTAR93 |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con 2 módulos de pH/mV/ISE/temperatura VSTAR-ISE; módulo de conductividad/TDS/resistividad/salinidad/temperatura VSTAR-CND; kit del módulo de ODR/OD/temperatura VSTAR-RD | Medidor Versa Star Pro, dos módulos de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de ODR/OD VSTAR-RD, 8157electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico BNUMD ROSS Ultra Triode, 013005MD sensor de conductividad de 4 celdas (K=0,475) Orion DuraProbe, 083005MD sensor de oxígeno disuelto polarográfico Orion, 096019 sonda de agitador Orion Star, 810199 kit de solución y tampón de pH ROSS, 011007 estándar de conductividad Orion 1413μS, 080513 Kit de mantenimiento de OD, adaptador de DBO/embudo/agitador, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
7550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Obtenga alta precisión, rendimiento superior y máxima flexibilidad con el medidor multiparamétrico de pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™.Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes en cuanto a pH, concentración de iones, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura.Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables.Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora, y transfiera fácilmente los registros mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.Seleccione sistemas con uno o dos módulos de pH/ISE.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de electrodo de ión selectivo (ISE) y pH multipunto
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente
- El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
- Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos o potencial de oxidación-reducción (ORP) con temperatura
- Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario
- Realice calibraciones de ISE de hasta seis puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad
- Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura
- Realice calibraciones de conductividad de hasta seis puntos
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C
- Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para la presión barométrica
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema a los niveles de acceso administrativo y de usuario personalizado para distintas funciones del medidor, incluidos configuración de fecha y hora, configuración del medidor, registro de datos y registro de calibración.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
USB (2), RS232 | |
±6 mmHg | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,002 | |
±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ±10 % de lectura hasta 50 mg/l | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro incorporado o entrada manual | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
Hasta 6 | |
Desde 1 hasta 6 | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario | |
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura; conductividad, TDS, salinidad, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity | |
De 0,001 μ S/cm a 3000 mS/cm | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo | |
Del 0,0 al 600,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
Adaptador universal de CA (incluido) | |
0.1mmHg | |
± 2000,0 mV | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/l | |
0,01 psu o 0,01 ppt mínimo, intervalo automático | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante lectura de conductividad o entrada manual de salinidad de la muestra | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
± 0,1 °C | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
5°, 10°, 15°, 20°, 25°C | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de la lectura ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,2 mg/l o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
Sí | |
pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
Desde 1 hasta 6 | |
De 0,001 a 199,9 cm-1 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
4 - personalizables con módulos | |
IP 54 | |
Del 0,0 al 600,0 % de saturación | |
± 2000,0 mV | |
De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm | |
De 0,001 a 200,0 ppm | |
0,1/0,01/0,001 | |
pH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable) | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0% de saturación | |
Entrada de CC: 9 VCC 1 A | |
De 400 a 850 mmHg | |
De 0,0001 a 19 990 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
0,01, 0,1 mg/l | |
1 ohmio o 0,1 megaohmio, intervalo automático | |
0,001 ppm mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu) | |
Lineal (de 0,02 a 9,99) | |
lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al | |
1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg |