Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de medición de pH Orion™ Versa Star
Añada capacidades de medición de pH, mV, ORP y temperatura a su medidor Versa Star mediante el módulo de medición de pH Orion™ Versa Star Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific™ VSTAR-PH
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Descripción
Añada capacidades de medición de pH, mV, ORP y temperatura a su medidor Orion Versa Star™ Thermo Scientific™ mediante el módulo de medición de pH Orion™ Versa Star Thermo Scientific™. Cada medidor Orion™ Versa Star tiene cuatro canales que se pueden personalizar con módulos de medición intercambiables. El módulo de pH Versa Star ofrece una calibración de pH de hasta seis puntos con instrucciones en pantalla fáciles de seguir, reconocimiento automático de tampones de NIST, DIN o grupos de tampones definidos por el usuario y opción de edición de la calibración para corregir puntos individuales sin la necesidad de una recalibración completa.
- Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
- Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
- Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración y el estado del electrodo de pH o simplifíquelas para que muestren una lectura de pH extra grande.
- El módulo ofrece una garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
±0,002 pH | |
±0,1 °C | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP y temperatura | |
Módulo de medición de pH Orion Versa Star | |
12 x 3 x 9,5 cm | |
Módulo de medición de pH Versa Star para utilizar con medidores Versa Star Pro para medir pH, mV, mV relativo, ORP y temperatura mediante sonda ATC o entrada manual | |
IP-54 | |
10 por canal con protección por contraseña | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
± 2000,0 mV | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1; 0,01; 0,001 | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
de - 41 °F a 113 °F | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
Garantía del módulo de 3 años |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
De 1 a 6 | |
Módulo de medición de pH | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura) | |
pH 7,000 (ajustable) | |
pH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura | |
Módulo de medición de pH/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Versa Star | |
Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura (se adquiere por separado) | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
0,1 °F/°C | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
De - 5°C a 105 grados; C | |
De 5 °C a 45 °C | |
0,5 lb | |
0,2 kg |