Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de medición de pH / LogR Orion™ Versa Star
Añada las capacidades de medición de pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura a su medidor Versa Star usando el módulo de medición de pH / ISE Orion™ Versa Star Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific™ VSTAR-ISE
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Código de producto. 11601519
  • 1236.28€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Añada las capacidades de medición de pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura a su medidor Orion™ Versa Star Thermo Scientific™ usando el módulo de medición de pH / ISE Orion™ Versa Star Thermo Scientific™. Cada medidor Orion™ Versa Star tiene cuatro canales que se pueden personalizar con módulos de medición intercambiables. El módulo de pH/ISE Versa Star ofrece calibraciones de pH e ISE de hasta seis puntos, así como funciones avanzadas de ISE que incluyen técnicas incrementales (adición y sustracción conocidas simples y dobles, adición y sustracción de analato), estabilidad de rango bajo e ID de electrodo con verificación de calibración.
Seleccione de entre cinco módulos de medición Orion Versa Star Thermo Scientific para personalizar las capacidades de medición de su medidor Orion Versa Star. Los módulos de medición son intercambiables y pueden añadirse o retirarse de cada uno de los cuatro canales del medidor Versa Star’ en cualquier momento.
Módulo de medición de pH/ISE Orion Versa Star:
  • Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
  • Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
  • Realice una calibración de ISE (electrodo selectivo de iones) de hasta seis puntos con posibilidad de seleccionar unidades de ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad.
  • Entre las técnicas incrementales se incluyen adición conocida simple, adición conocida doble, sustracción conocida simple, sustracción conocida doble, adición de analato y sustracción de analato.
  • Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío automático no lineal seleccionable, estabilidad de intervalo bajo e ID de electrodo con verificación de la calibración.
  • Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración y el estado del electrodo de pH o simplifíquelas para que muestren una lectura de pH o de concentración de iones extra grande.
  • El módulo ofrece una garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
±0,002 pH
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
±0,1 °C
1 punto (modo mV)
De 1 a 6
Módulo de pH/mV/ISE/temperatura Orion VERSA STAR
12 x 3 x 9,5 cm
Módulo de pH/mV/ISE/temperatura VERSA STAR
IP-54
10 por canal con protección por contraseña
Desde -2,000 hasta 20,000
De 0 a 19999 pulg, ppm, M, mg/l, %, ppb o sin unidad
± 2000,0 mV
Hasta 4 dígitos significativos
0,1; 0,01; 0,001
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
De - 5°C a 105 grados; C
De 5 °C a 45 °C
0,5 lb
0,2 kg
± 0,2 mV o ± 0,05 de la lectura, lo que sea mayor
Temporización del criterio de valoración, vacío no lineal seleccionable automáticamente, estabilidad en intervalos de baja concentración, técnicas incrementales, incluidas la adición y la sustracción conocidas simples, la adición y la sustracción conocidas dobles y sustracción adición y la adición y sustracción simple de analitos.
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
De 1 a 6
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Módulo de medición de pH/ISE
BNC (pH o ISE), Mini-DIN de 8 pines (temperatura), punta de pines de referencia
pH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable)
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura
Módulo de medición de pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Versa Star
Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura (se compra por separado)
± 2000,0 mV
Del 5 al 85 %, sin condensación
0,1 mV
0,1 °C
de - 41 °F a 113 °F
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía del módulo de 3 años