Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y conductividad de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulos de pH y conductividad para mediciones simultáneas de pH, conductividad y temperatura
3340.00€ - 4015.00€
Especificaciones
Salidas | USB (2), RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) |
Exactitud (conductividad) | 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11611509
|
Thermo Scientific™
VSTAR50 |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad y soporte | Medidor Versa Star Pro, módulo de pH VSTAR-PH, módulo de conductividad VSTAR-CND, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
3340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11621509
|
Thermo Scientific™
VSTAR52 |
Kit del medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad, electrodo de pH/ATC con cuerpo epóxico ROSS Ultra Triode, sensor de conductividad de 4 celdas DuraProbe, soluciones y soporte | Medidor Versa Star Pro, módulo de pH VSTAR-PH, módulo de conductividad VSTAR-CND, 8157electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico BNUMD ROSS Ultra Triode, 013005MD sensor de conductividad de 4 celdas (K=0,475) Orion DuraProbe, 810199 kit de solución y tampón de pH ROSS, 011007 estándar de conductividad Orion 1413µS, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
4015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulos de pH y conductividad. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP), conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Visualice el pH y la conductividad de forma simultánea o cada canal por separado. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros a una impresora u ordenador.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos
- Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante diez métodos protegidos con contraseña por canal
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de electrodo de ión selectivo (ISE) y pH multipunto
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente
- El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
- Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
- Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura
- Realice calibraciones de hasta seis puntos con una opción de edición de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema a los niveles de acceso administrativo y de usuario personalizado para distintas funciones del medidor, incluidos configuración de fecha y hora, configuración del medidor, registro de datos y registro de calibración.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
USB (2), RS232 | |
0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS | |
±0,002 | |
0,5 % de la lectura ± 1 dígito | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, conductividad con opción de calibración | |
Hasta 6 | |
De 0,001 a 199,9 cm-1 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
4 - personalizables con módulos | |
IP 54 | |
De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada), dos entradas de agitador (sonda de agitador) | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo | |
10 por canal | |
Adaptador universal de CA (incluido) | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
1 ohmio o 0,1 megaohmio, intervalo automático | |
0,001 ppm mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
± 0,1 °C | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
5, 10, 15, 20, 25 °C | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 pulg x 9,5 pulg x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al | |
1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
0,5 % de la lectura ± 1 dígito | |
0,5 % de la lectura ± 1 dígito | |
Sí | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
Desde 1 hasta 6 | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario | |
pH, mV, mV relativo (RMV) u ORP con temperatura; conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature | |
± 2000,0 mV | |
De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm | |
De 0,001 a 200,0 ppm | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
pH 7,000 (ajustable) | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Entrada de CC: 9 VCC 1 A | |
± 2000,0 mV | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1 mV | |
0,01 psu o 0,01 ppt mínimo, intervalo automático | |
Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu) | |
Lineal (de 0,02 a 9,99) | |
lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 años de garantía del módulo y medidor | |
2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb |