Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de dos electrodos Orion™, vidrio/platino, platinizadas, MiniDIN, de 10 μs/cm a 2000 ms/cm
Realice aplicaciones en el laboratorio o sobre el terreno con estas versátiles celdas de conductividad de dos electrodos, disponibles en una gran variedad de materiales e intervalos de medición.
356.00€ - 1155.00€
Código de producto | Marca | Intervalos de medición | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalos de medición | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11748196
|
Thermo Scientific™
011010 |
De 1 μS/cm a 200 mS/cm | DIN de 8 pines | Medidores 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus |
397.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10153012
|
Thermo Scientific™
011010A |
De 1 μS/cm a 200 mS/cm | DIN de 8 pines resistente al agua | Medidores 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A |
873.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11768196
|
Thermo Scientific™
011020 |
De 0,1 μS/cm a 100 mS/cm | DIN de 8 pines | Medidores 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus |
437.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10727564
|
Thermo Scientific™
011020A |
De 0,1 a 100 μs/cm | DIN de 8 pines | Medidores 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10256152
|
Thermo Scientific™
011050 |
De 1 μS/cm a 20 mS/cm | DIN de 8 pines | Medidores 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus |
589.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10511833
|
Thermo Scientific™
011050MD |
De 1 μS/cm a 20 mS/cm | Mini-DIN | Medidores de la serie Orion Star |
622.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10770085
|
Thermo Scientific™
011510MD |
De 10 μS/cm a 200 mS/cm | Mini-DIN de 8 pines | Medidores de la serie Orion Star |
497.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11996079
|
Thermo Scientific™
013016MD |
De 0,01 a 300 μS/cm | Mini-DIN | Medidores de la serie Orion Star |
1105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10113042
|
Thermo Scientific™
018020MD |
De 10 μS/cm a 2000 mS/cm | Mini-DIN | Medidores de la serie Orion Star |
807.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15937431
|
Thermo Scientific™
011050 |
De 1 μS/cm a 20 mS/cm | DIN de 8 pines | Medidores 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Realice aplicaciones en el laboratorio o sobre el terreno con las versátiles celdas de conductividad de dos electrodos Thermo Scientific™ Orion™, disponibles en una gran variedad de materiales e intervalos de medición.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011010A y 011010 son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm– 1 y se emplean en laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm y 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011020A, 011020 y 9902BN son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm– 1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,1 μS/cm y 100 μS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011050MD, 011050A y 011050 son de epoxi/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm– 1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm y 20 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011510MD y 011510 son de epoxi/grafito, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm– 1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm y 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 013016MD, 013016A y 013016D son de acero (V4A), tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm– 1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,01 μS/cm y 300 μS/cm.
La celda de conductividad de 2 electrodos 018020MD es de vidrio/platino, tiene una constante de celda nominal de 10 cm– 1 y se emplea en soluciones con alta concentración de electrolitos; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm y 2000 mS/cm.
Recomendadas para:
Se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio.
Especificaciones
Celdas de Conductividad de 2 electrodos |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.