Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas de alcalinidad total Orion™
Ahorre tiempo al eliminar la necesidad de configurar el equipo o de practicar cálculos y valoraciones adicionales con este kit de pruebas de alcalinidad total que proporciona una medición directa en dos pasos.
125.00€ - 306.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10140971
|
Thermo Scientific™
700010 |
475mL | Kit de prueba de alcalinidad total |
306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11787767
|
Thermo Scientific™
700011-WA |
4 x 475mL | Kit de prueba de alcalinidad total |
281.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11752747
|
Thermo Scientific™
700012 |
475mL | Recambio del estándar/control de alcalinidad para kit de pruebas de alcalinidad total |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Ahorre tiempo al eliminar la necesidad de configurar el equipo o de practicar cálculos y valoraciones adicionales. El kit de pruebas de alcalinidad total Thermo Scientific™ Orion™ proporciona una medición directa en dos pasos de la alcalinidad total y el pH con un electrodo de pH.
Características:
- Lectura directa de la alcalinidad total de 0 a 200 ppm, como CaCO3, a partir de la tabla de conversiones de pH incluida.
- Sin interferencias de color o turbidez.
Incluye:
- Un frasco de 475 ml (1 pinta) de reactivo de alcalinidad (700011)
- Un frasco de 475 ml (1 pinta) de patrón/control de alcalinidad (700012)
- Tabla de conversión de alcalinidad total
- Procedimiento de aplicación N.º 517, alcalinidad total en aguas naturales
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema.
Número de pieza antiguo: 700011
Número de pieza nuevo: 700011-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.