Learn More
Thermo Scientific™ Semipila de surfactante Orion™
Realice la detección de punto final en valoraciones de surfactantes aniónicos o catiónicos en una solución con semicelda de surfactante Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9342BN
1473.42 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
Realice la detección de punto final en valoraciones de surfactantes aniónicos o catiónicos en una solución con semicelda de surfactante Thermo Scientific™ Orion™. Un sensor potenciométrico es un electrodo de detección de surfactantes en valoración aniónica o catiónica que está diseñado específicamente para su uso en el sistema de autoquímica Orion 960.
Incluye:- Conector BNC
- cable de 1 m
Especificaciones
Semicelda de surfactante | |
Electrodo de referencia de unión doble | |
900002 interior/810007 exterior | |
1 m | |
Indicador de punto final |
BNC | |
De 0 °C a 40 °C | |
Electrodo de surfactante con conector BNC | |
0,5 M valorante de hiamina |