Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y oxígeno disuelto portátil Orion Star™ A326
Mida con precisión pH, oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de pH/DO/RDO portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A326 para un alto rendimiento en análisis de campo complejos.
1890.00€ - 3340.00€
Especificaciones
Salidas | USB, RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003) |
Exactitud (barómetro) | ±6 mmHg |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11691479
|
Thermo Scientific™
STARA3260 |
Medidor portátil de pH/ODR/OD Orion Star A326 | Medidor de pH/ODR/OD Star A326, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
1890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11601489
|
Thermo Scientific™
STARA3265 |
Kit del medidor portátil de pH/ODR/OD Orion Star A326 con electrodo de pH/ATC de gel de bajo mantenimiento Ross Ultra Triode, sensor óptico de OD de ODR, soluciones, armadura de medidor y maletín de campo | Medidor de pH/ODR/OD Star A326 con pilas; 8107Triode de pH/ATC de epoxi relleno de gel UWMMD ROSS con 3 metros de cable; 087010MD sonda de OD óptica de ODR con 3 metros de cable; 910410 bolsas de tampón de pH de 4,01; 910710 bolsas de tampón de pH de 7,00; 911010 bolsas de tampón de pH de 10,01; 810001 solución de almacenamiento de electrodos Orion ROSS; 01100710 bolsas estándar de conductividad Orion 1413 μS; 911110 bolsas de solución de enjuague; Armadura protectora con soporte para electrodos; Maletín rígido de transporte; Pilas AA (instaladas) |
3340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor de pH, oxígeno disuelto (DO) y oxígeno disuelto resistente (RDO) portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A326, diseñado para una amplia gama de aplicaciones de campo y pruebas de pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP), oxígeno disuelto y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Utilice los dos canales del medidor para medir el pH y el oxígeno disuelto de forma simultánea o ver cada canal por separado. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
- Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de oxígeno disuelto en un sistema fácil de usar.
- Mida pH, mV, mV relativos o ORP con temperatura en el canal uno. Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO o las sondas de DO polarográficas en el canal dos.
- Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea.
- Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados y una opción de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento.
- Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos.
- El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes.
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos.
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
- Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional.
- Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
- Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
- Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
USB, RS232 | |
±6 mmHg | |
±0,002 | |
± 0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ± 0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ± 10 % de la lectura hasta 50 mg/l | |
Sí, seleccionable | |
800 h | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, oxígeno disuelto y temperatura | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
5000 con sello de fecha y hora | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura; oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
± 2000,0 mV | |
0,1/0,01/0,001 | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), MiniDIN de 9 pines (sensor de OD polarográfico u óptico de ODR con temperatura integrada) | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
10 por canal con protección por contraseña | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor | |
4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado) | |
1 mmHg | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
De 0,01 a 0,1 mg/l | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Medidor de 3 años | |
1,2 lb |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003) | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
± 0,2 mg/l o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro incorporado o entrada manual | |
4 AA (incluidas) | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
Desde 1 hasta 5 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
2 | |
IP 67 | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
7.000pH | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Medidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/óptico de ODR/oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A326 | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
De 400 a 850 mmHg | |
± 2000,0 mV | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
De 0,01 a 0,1 mg/l | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante entrada manual de salinidad de la muestra | |
± 0,1 °C | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
24 × 10 × 6,5 cm | |
0,5 kg |