Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y conductividad portátil Orion Star™ A325
Mida con precisión pH, conductividad y temperatura con el medidor de pH y conductividad portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A325 para un alto rendimiento en análisis de campo complejos.
1750.00€ - 2615.00€
Especificaciones
Salidas | USB, RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003) |
Exactitud (conductividad) | 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11671479
|
Thermo Scientific™
STARA3250 |
Medidor portátil de pH/conductividad Orion Star A325 | Medidor de pH/conductividad Star A325, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
1750.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11681479
|
Thermo Scientific™
STARA3255 |
Kit del medidor portátil de pH/conductividad Orion Star A325 con electrodo de pH/ATC de gel de bajo mantenimiento ROSS Ultra Triode, sensor de conductividad de 4 celdas DuraProbe, soluciones, armadura de medidor y maletín de campo | Medidor portátil de pH/conductividad Orion STAR A325; 8107electrodo relleno de gel de pH/ATC UWMMD Orion ROSS Triode con 3 m de cable; 013010MD celda de conductividad Orion DuraProbe con 3 m de cable; 910410 bolsas de tampón de pH de 4,01, paquete de 10; 910710 bolsas de tampón de pH de 7,00, paquete 10; 911010 bolsas de tampón de pH de 10,01, paquete de 10; 01100710 bolsas estándar de conductividad, 1413 uS; 911110 solución de enjuague, paquete de 10 ; armadura protectora con soporte de electrodos; maletín rígido de transporte y pilas |
2615.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor de conductividad y pH portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A325, diseñado para una amplia gama de análisis de campo y pruebas de pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP), conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Utilice los dos canales para medir el pH y la conductividad de forma simultánea o ver cada canal por separado. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
- Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema fácil de usar.
- Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura en el canal uno. Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura en el canal dos.
- Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea.
- Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
- Realice calibraciones de conductividad de hasta cinco puntos.
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
- La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar.
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento.
- Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos.
- El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes.
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos.
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
- Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional.
- Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
- Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
- Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
USB, RS232 | |
0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS | |
±0,002 | |
0,5 % de la lectura ± 1 dígito | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
800 h | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, conductividad con opción de calibración | |
Hasta 5 | |
De 0,001 a 199,9 cm-1 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
2 | |
IP 67 | |
De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con sonda de temperatura integrada o sonda ATC de temperatura) | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
10 por canal con protección por contraseña | |
4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado) | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
1 ohmio o 0,1 megaohmio, intervalo automático | |
0,001 ppm mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
± 0,1 °C | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
5, 10, 15, 20, 25 °C | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
24 × 10 × 6,5 cm | |
0,5 kg |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003) | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
0,5 % de la lectura ± 1 dígito | |
0,5 % de la lectura ± 1 dígito | |
Sí, seleccionable | |
4 AA (incluidas) | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
Desde 1 hasta 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
5000 con sello de fecha y hora | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, mV, mV relativo (RMV) u ORP con temperatura; conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature | |
± 2000,0 mV | |
De 2 ohmios a 100,0 megaohmios | |
De 0,001 a 200,0 ppm | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
7.000pH | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Medidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Star A325 | |
± 2000,0 mV | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1 mV | |
0,01 psu o 0,01 ppt mínimo, intervalo automático | |
Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu) | |
Lineal (de 0,02 a 9,99) | |
lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Medidor de 3 años | |
1,2 lb |