Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH e ISE portátil Orion Star™ A324
Supervise con precisión pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH/ISE portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 para análisis de campo exigentes
1640.00€ - 2045.00€
Especificaciones
Salidas | USB, RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003) |
Exactitud (ISE) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11651479
|
Thermo Scientific™
STARA3240 |
Medidor portátil de pH/ISE Orion Star A324 | Medidor de pH/ISE Star A324, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
1640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11661479
|
Thermo Scientific™
STARA3245 |
Kit del medidor portátil de pH/ISE Orion Star A324 con electrodo de pH/ATC de bajo mantenimiento ROSS Ultra Triode, soluciones, coraza para medidores y maletín de campo | Medidor de pH/ISE Star A324; electrodo de pH/ATC con cuerpo de epoxi relleno de gel Ultra Triode 8107UWMMD; cable de 3 m; 10 bolsas Orion de pH 4, 7, 10; solución de almacenamiento de electrodos Orion ROSS 810001; bolsas para solución de enjuague Orion 911110; coraza protectora con soporte de electrodos y manguito de almacenamiento; maletín de campo de lateral duro; cuatro pilas AA (instaladas); guía de inicio rápido impresa y CD de documentación; cable USB para ordenador |
2045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor de pH e ISE portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A324, diseñado para una amplia gama de aplicaciones de campo y pruebas de pH, concentración de iones, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Realice calibraciones de pH y electrodo de ión selectivo (ISE) de hasta cinco puntos, registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com.
- Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura
- Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
- Realice calibraciones de ISE (electrodo de ión selectivo) de hasta cinco puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío no lineal seleccionable automáticamente y estabilidad de intervalo bajo
- Elija entre una amplia gama de electrodos de ión selectivo Orion, incluidos electrodos que miden las concentraciones de amoníaco, amonio, bromuro, cadmio, calcio, dióxido de carbono, cloruro, cloro, cobre, cianuro, fluoruro, fluoroborato, yoduro, plomo, nitrato, potasio, plata, sodio, sulfato, surfactante y tiocianato
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
- Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos
- El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional.
- Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno
- Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado
- Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
USB, RS232 | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,002 | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
800 h | |
pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo | |
Desde 1 hasta 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
5000 con sello de fecha y hora | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
0,1/0,01/0,001 | |
BNC (electrodo selectivo de iones, de pH o de ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura) | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
10 por canal con protección por contraseña | |
4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado) | |
± 2000,0 mV | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Medidor de 3 años | |
1,2 lb |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003) | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable | |
Sí, seleccionable | |
4 AA (incluidas) | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
Desde 1 hasta 5 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
1 | |
IP 67 | |
± 2000,0 mV | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 3 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
7.000pH | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Medidor portátil de pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatura de sobremesa Orion Star A324 | |
De 0,0001 a 19 900 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
± 0,1 °C | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
24 × 10 × 6,5 cm | |
0,5 kg |