Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto portátil Orion Star™ A323
Supervise con precisión oxígeno disuelto (sonda óptica o polarográfica) y temperatura con el medidor de RDO/DO portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A323 para análisis de campo exigentes
1535.00€ - 3025.00€
Especificaciones
Corrección de la presión barométrica | De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual |
---|---|
Salidas | USB, RS232 |
Measurement Modes | Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) |
Tipos de sensores | Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto |
Intervalo (OD polarográfica) | De 0,00 a 90,00 mg/l |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11631479
|
Thermo Scientific™
STARA3230 |
Medidor portátil de RDO/DO Orion Star A323 | Medidor de RDO/DO Star A323, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba del medidor |
1535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11641479
|
Thermo Scientific™
STARA3235 |
Kit de medidor portátil de RDO/DO Orion Star A323 con sensor óptico de OD RDO, armaduras de medidor y caja de campo | Sensor óptico de OD RDO, coraza protectora para medidores y maletín de campo |
3025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor de RDO y oxígeno disuelto portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A323, diseñado para una amplia gama de aplicaciones de campo y pruebas de oxígeno disuelto y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de oxígeno disuelto resistente (RDO) y calibre con aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (Winkler) o punto cero. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros a una impresora u ordenador.
- Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion.
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
- Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos
- El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional.
- Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno
- Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado
- Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual | |
Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
0,01, 0,1 mg/l | |
De 400 a 850 mmHg | |
De 0,0 °C a 50,0 °C | |
±0,1°C | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí, seleccionable | |
5000 con sello de fecha y hora | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
MiniDIN de 9 pines (sensor de DO óptico o polarográfico RDO con temperatura integrada) | |
IP-67. | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 pulgadas x 3,9 pulgadas x 2,6 pulgadas) | |
1,2 lb | |
Garantía del medidor de 3 años | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
De ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 a 20 mg/l, ±10 % de lectura a 50 mg/l | |
10 por canal con protección por contraseña | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
1mmHg. | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
Cuatro pilas AA (incluidas) |
USB, RS232 | |
Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Automático con sonda de temperatura ATC | |
Pantalla gráfica LCD con retroiluminación | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 V CA (se venden por separado, cat.1010003) | |
0,5 kg | |
Del 5 al 85 % (sin condensación) | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
Medidor portátil RDO óptico/de oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A323 | |
0,1, 1 % de saturación | |
±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor | |
4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado) | |
1 | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante la introducción manual de salinidad de la muestra | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
800 horas | |
± 6 mmHg |