Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y oxígeno disuelto de sobremesa Orion Star™ A216
Mida de forma fiable pH, oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de pH/DO/RDO portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A216 para los análisis de laboratorio avanzados y la interfaz
2195.00€ - 3700.00€
Especificaciones
Salidas | USB, RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003) |
Exactitud (barómetro) | ±6 mmHg |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11621469
|
Thermo Scientific™
STARA2160 |
Medidor de pH/ODR/OD de sobremesa Orion Star A216 con soporte | Medidor de pH/ODR/OD Star A216, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
2195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11611469
|
Thermo Scientific™
STARA2165 |
Kit del medidor de pH/ODR/OD de sobremesa Orion Star A216 con electrodo de pH/ATC con cuerpo de epoxi ROSS Ultra Triode, sensor de OD polarográfico, soluciones y soporte | Kit de medidor de pH/RDO/DO Star A216 con electrodo de pH/ATC de cuerpo epoxi ROSS Ultra Triode, sensor de OD polarográfico, soluciones y soporte |
3700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Registre mediciones precisas y fiables de pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP), oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de pH, oxígeno disuelto (DO) y oxígeno disuelto resistente (RDO) de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A216, ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzados de pH y oxígeno disuelto en el laboratorio. Utilice los dos canales para medir el pH y el oxígeno disuelto de forma simultánea o ver cada canal por separado. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de RDO para obtener la flexibilidad definitiva en los sensores. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
Los medidores de sobremesa de pH/RDO/DO Thermo Scientific Orion Star A216 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa e icono de estado del electrodo. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
- Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de oxígeno disuelto en un sistema fácil de usar
- Mida pH, mV, mV relativos o ORP con temperatura en el canal uno. Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO o las sondas de DO polarográficas en el canal dos
- Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea
- Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados y una opción de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
- Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos
- Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
USB, RS232 | |
±6 mmHg | |
±0,002 | |
± 0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ± 0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ± 10 % de la lectura hasta 50 mg/l | |
Sí, seleccionable | |
800 h | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, oxígeno disuelto y temperatura | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
2000 con sello de fecha y hora | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura; oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
± 2000,0 mV | |
0,1/0,01/0,001 | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), MiniDIN de 9 pines (sensor óptico de ODR o polarográfico de OD con temperatura integrada), entrada de agitador (sonda de agitador) | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
10 por canal con protección por contraseña | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
± 2 % de saturación o ± 2 % de lectura, lo que sea mayor | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado) | |
1 mmHg | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Medidor de 3 años | |
2 lb |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003) | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
± 0,2 mg/l o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro incorporado o entrada manual | |
4 AA (se venden por separado) | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
Desde 1 hasta 5 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
2 | |
IP 54 | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
7.000pH | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Medidor de pH/mV/RmV/ORP/óptico de ODR/oxígeno disuelto/temperatura de sobremesa Orion Star A216 | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
De 400 a 850 mmHg | |
± 2000,0 mV | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,01, 0,1 mg/l | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante entrada manual de salinidad de la muestra | |
± 0,1 °C | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulg x 7,1 pulg x 4,3 pulg) | |
0,9 kg |