Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH de sobremesa Orion Star™ A211
Mida de forma fiable pH, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 para los análisis de laboratorio avanzados y la interfaz con impresoras u ordenadores
955.00€ - 2140.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor |
---|---|
Exactitud (pH) | ± 0,002 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
Detalles de gestión de datos | Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador |
Salidas | USB, RS-232 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11661449
|
Thermo Scientific™
STARA2110 |
Medidor de pH de sobremesa con soporte Orion Star A211 | Medidor de pH Star A211, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal 100-240 V, cable de ordenador |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15661717
|
Thermo Scientific™
STARA2114 |
Kit de muestras difíciles del medidor de pH de sobremesa Orion Star211 con electrodo de pH ROSS Sure-Flow y sonda ATC | Medidor de pH Star A211, 8172electrodo de pH de cuerpo de vidrio BNWP ROSS Sure-Flow, 927007MD sonda ATC de acero inoxidable, 810199 kit de tampón de pH, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador |
1490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16211432
|
Thermo Scientific™
STARA2117 |
Kit estándar de medidor de pH de sobremesa Orion Star A211 con electrodo de pH/ATC de uso general | Medidor de pH Star A211, electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico 9157BNMD, kit de tampón de pH 910199, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100 a 240 V, cable de ordenador |
955.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15671717
|
Thermo Scientific™
STARA2118 |
Kit de sensor independiente del medidor de pH de sobremesa Orion Star A211 con electrodo de pH ROSS Ultra y sonda ATC | Medidor de pH Star A211, 8102electrodo de pH de cuerpo de vidrio BNUWP ROSS Ultra, 927007MD sonda ATC de acero inoxidable, 810199 kit de tampón de pH, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador |
1060.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15681717
|
Thermo Scientific™
STARA2119 |
Kit para alimentos y bebidas del medidor de pH de sobremesa Orion Star A211 con electrodo de pH Sure-Flow y sonda ATC | Medidor de pH Star A211, 9165electrodo de pH de cuerpo epóxico BNWP Sure-Flow, 927007MD sonda ATC de acero inoxidable, 910199 kit de tampón de pH, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador |
1010.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11671449
|
Thermo Scientific™
STARA2115 |
Kit TRIS de medidor de pH de sobremesa Orion Star A211 con electrodo de pH/ATC ROSS Ultra compatible con TRIS | Medidor de pH Star A211, electrodo de pH/ATC de cuerpo de vidrio 8302BNUMD ROSS Ultra, kit de tampón de pH 810199, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal 100-240 V, cable de ordenador |
2140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Registre mediciones precisas y fiables de pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A211, ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzados de pH en el laboratorio. Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Los medidores de sobremesa de pH Thermo Scientific Orion Star A211 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa e icono de estado del electrodo. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
- Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
- Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
- Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos
- Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor | |
± 0,1 °C | |
USB, RS-232 | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos, ORP y temperatura | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
0,1 mV | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C; 0,1 °F | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí, seleccionable | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003) | |
2 lb | |
10 por canal con protección por contraseña | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado) | |
± 2000,0 mV | |
7.000pH | |
De 41 °F a 113 °F (ambiente) | |
1 | |
800 h |
± 0,002 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
pH, mV, mV relativos, ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
De - 2 a 20 | |
± 2000,0 mV | |
Desde 1 hasta 5 | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
LCD, gráfico con retroiluminación | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de alfiler (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada para el agitador (sonda de agitador) | |
IP-54 | |
0,9 kg | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Medidor de sobremesa de pH/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A211 | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
4 pilas AA (se venden por separado) |