Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH portátil Orion Star™ A121
Tome mediciones sencillas de pH y temperatura con el medidor de pH portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A121, con un funcionamiento sencillo para los análisis de campo básicos.
Marca:  Thermo Scientific™ STARA1210
1354.56 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.67500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11601449
  • 1490.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tome mediciones rutinarias y sencillas de pH, mV y temperatura con el medidor de pH portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A121, un instrumento de precio asequible fácil de usar para el análisis básico del pH en el terreno. Realice calibraciones de pH de hasta tres puntos con una sencilla recuperación de la pendiente y los puntos de calibración. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Este medidor resistente al agua tiene una carcasa de clasificación IP67 para una protección sólida en exteriores.
Los medidores de pH portátiles Thermo Scientific Orion Star A121 son una solución sencilla y económica para el análisis rutinario de muestras en exteriores. Los medidores de pH básicos Orion Star A121 cuentan con una tecla de medida resaltada, modos de lectura seleccionables y un indicador de estabilidad de la medición. Además, proporcionan mediciones en las que puede confiar a un precio asequible.
  • Mida pH, mV o mV relativos con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta 3 puntos con reconocimiento automático del tampón o introducción manual de tampones
  • La pantalla simplificada y fácil de leer muestra la medición principal con un indicador de estabilidad y temperatura y un icono de estado del electrodo
  • Funcionamiento sencillo con indicaciones de texto de calibración básica
  • Recuperación sencilla de datos de calibración para las comprobaciones del procedimiento
  • La memoria no volátil conserva el registro de datos interno de 50 puntos y la configuración del medidor, incluso con fallos eléctricos
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
Especificaciones
Especificaciones
Medidor de pH portátil Orion Star A121
Memoria interna de punto de datos
± 0,1 °C
Medidor de pH Star A121, 4 pilas AA
pH, mV relativos (RmV) y temperatura
0,01, 0,1
0,1 mV
De -5 °C a +105 °C
0,1 °C; 0,1 °F
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
La memoria no volátil conserva la configuración y el registro
Automático con modo de medición Auto-Read, manual con nodo de medición continuo
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
0,5 kg
Garantía del medidor de 3 años
Medidor portátil de pH/mV/RmV/temperatura Orion Star A121
Electrodo de pH, el electrodo de ORP, sonda ATC de temperatura (se adquiere por separado)
± 1999,9mV
7.00pH
De 41 °F a 113 °F (ambiente)
1
2000 h
± 0,01
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Ninguno
pH, mV o mV relativos con temperatura, mV, Relative mV with Temperature
De - 2 a 16
±1600,0
Desde 1 hasta 3
De 22,0 °F a 221,0 °F
Manual o automático con sonda ATC de temperatura
LCD
50
BNC (electrodo de pH u ORP), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura)
IP-67
24 × 10 × 6,5 cm
2 lb
Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Inglés
Del 5 al 85 %, sin condensación
Smart Stability y Smart Averaging
De 5 °C a 45 °C (ambiente)
4 pilas AA
Certificados
Ver productos accesorios