Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de electrodos instalado en el medidor de sobremesa Orion™ Star serie A
Utilice el soporte de electrodos instalado en el medidor de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star serie A para colocar fácilmente los sensores en las muestras, simplificar el enjuague y el almacenamiento, y minimizar las roturas
Marca:  Thermo Scientific™ STARA-BEA
318.83 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27900kg
Código de producto. 11641489
  • 358.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice el soporte de electrodos instalado en el medidor de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star serie A para colocar fácilmente los sensores en las muestras, simplificar el enjuague y el almacenamiento entre muestras, y minimizar las roturas de electrodos mediante el sistema de gestión de cables del soporte. Fije el soporte a ambos lados de los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star y los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A210 y Star A110, o utilice el soporte con una base pesada (n.º de cat. STARA-HB) para ofrecer compatibilidad con cualquier sistema medidor. Incluye soporte de medidor, brazo y soporte de electrodo (n.º de cat. STARA-ESCD).
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de medidor Orion Star serie A, soporte de electrodos y base acoplable al medidor
Soporte/pedestal para electrodos
Soporte de electrodo rediseñado (n.º de cat. Stara-ELHD), soporte de plástico con sistema de gestión de cables y base acoplable al medidor
Para utilizarlo con casi cualquier medidor de sobremesa o portátil Orion, adquiera la base pesada por separado (n.º de cat. STARA-HB)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.