Learn More
Thermo Scientific™ Sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Orion™
Corrija automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura.
Marca: Thermo Scientific™ 917004
99.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01130kg
Descripción
Corrija automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura con las sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Thermo Scientific™ Orion™.
Escala de temperatura: De 0 °C a 100 °C
Exactitud relativa: ± 1 °C
Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
Almacenamiento: almacenamiento en aire
Incluye: cable de 1 m
Nota: El conector debe ser compatible con el medidor que utilice.
Especificaciones
±1 °C | |
Acero inoxidable | |
Medidor de pH estándar | |
3 mm | |
De 32° a 212 °F | |
almacenamiento en aire |
Sonda ATC, cuerpo de acero inoxidable | |
De 0 °C a 100 °C | |
Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable | |
120 mm | |
Toma fono de 2,5 mm para medidores Russell |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.