Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de plata/sulfuro Orion™
Realice una medición rápida, sencilla, precisa y económica de los iones de plata y sulfuro en soluciones acuosas con estos electrodos.
Marca: Thermo Scientific™ 9416BN
983.86 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
Make quick, simple, accurate and economical measurements of silver and sulfide ions in aqueous solutions with Thermo Scientific™ Orion™ Silver/Sulfide Electrodes. These electrodes have dual electrode-measuring silver and sulfide ions in aqueous solutions, and perform low-level cyanide and halide titrations.
- Los electrodos de referencia y medida están incluidos en un electrodo.
- La junta de referencia Thermo Scientific™ Sure-Flow™ incorporada impide la obstrucción de los electrodos y proporciona lecturas rápidas y estables.
- Disponible con un conector BNC resistente al agua, BNC y de tapón roscado; puede, además, utilizarse en cualquier medidor ISE con una conexión BNC.
- La junta para líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación.
- El conector BNWP proporciona una conexión segura y resistente al agua cuando se utiliza con los medidores Orion de la serie Star.
- Debe utilizarse con el electrodo de referencia de doble junta.
Incluye:
Los electrodos BNC y BNC resistentes al agua incluyen cables de 1 m.
Especificaciones
BNC | |
potenciales sin desviación | |
1M | |
De 0° a + 80°C |
Semicelda de estado sólido con conector BNC | |
La unión de flujo libre garantiza la estabilidad. | |
Medidores de ISE | |
Electrodo de semicelda selectivo de iones de plomo, conector BNC |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.