Learn More
Thermo Scientific™ Cable de ordenador e impresora Orion™ Star Series RS232
Conecte el ordenador a un medidor de las series Versa Star, Star A200 o Star A300 mediante el cable de ordenador Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232.
Marca: Thermo Scientific™ 1010053
48.31 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Conecte el ordenador a un medidor mediante el cable de ordenador Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232. Este cable está diseñado para su uso con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, medidores Thermo Scientific™ Orion™ Star A (series Star A320, Star A220 y Star A210) y medidores Orion™ Star y Star Plus heredados.
Especificaciones
Cable de ordenador Orion Star serie RS232 | |
Cable de interfaz de medidor | |
Cable de interfaz de ordenador RS232 (conector de medidor RS232 de 2,5 mm y conector de ordenador RS232 de 9 pines) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.