Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos Redox/ORP/Temp Orion™
Mida de forma simultánea y eficaz el ORP y la temperatura sin utilizar un electrodo de referencia independiente en una sola acción.
Marca: Thermo Scientific™ 9180BN
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
Descripción
Efficiently measure ORP and temperature simultaneously without a separate reference electrode in a single instance. Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Electrodes measure ORP and temperature using a platinum redox sensor, a silver/silver chloride internal reference system and a built-in thermistor which is adapted for Automatic Temperature Compensation (ATC).
Características:- Disponible en mantenimiento bajo de triodo epóxico y diseño de triodo epóxico rellenable
- Termistor integrado para compensación automática de temperatura (ATC)
- No se ha diseñado para valoraciones amperométricas o de corriente constante, como el análisis Karl Fischer
Especificaciones
Epoxy Refillable Triode | |
Epoxy | |
Orion A+ Series Meters | |
Redox/ORP/Temp Electrode |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.