Learn More
Thermo Scientific™ Repuesto de la tapa óptica para sonda Orion™ RDO™
Utilice el repuesto de la tapa óptica para sonda con sondas RDO.
Marca: Thermo Scientific™ 087001
Detalles adicionales : Peso : 0.01620kg
Descripción
Utilice el repuesto de la tapa óptica para sonda Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ con sondas Orion RDO.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.Especificaciones
Tapa óptica | |
Sondas Orion RDO 087010MD, 087020MD, 087030MD, 087050MD, 087100MD | |
Tapón óptico de sonda |
No utilice disolventes ni jabones para limpiar la tapa RDO y no frote el tapón con material abrasivo. El empleo de estos materiales dañará la tapa RDO e invalidará la garantía. No permita que se acumulen depósitos salinos o minerales en la tapa RDO.