Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de oxígeno disuelto Orion™ RDO™
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante la sonda de oxígeno disuelto Thermo Scientific™ Orion™ RDO™.
Marca: Thermo Scientific™ 087010MD
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante la sonda de oxígeno disuelto Thermo Scientific™ Orion™ RDO™. La sonda RDO (Rugged Dissolved Oxygen, oxígeno disuelto resistente) utiliza la tecnología de OD óptica para realizar mediciones sin problemas.
Características:- Emplea la última tecnología luminófora para medir el OD.
- Mantenimiento anual con una sencilla sustitución de tapón.
- Longitudes del cable sensor de 3, 6, 10, 15, o 30 m (10, 20, 30, 50 o 100 pies).
- Clasificación IP68, resistente al agua.
Incluye:
Sonda RDO™, tapón óptico, protector de sensor de acero inoxidable y manguito de calibración
Requiere:
Medidor Orion Star con entrada RDO™
Compatible con:
087001, Tapa óptica de repuesto
087002, Protector de sonda RDO™ de acero inoxidable de repuesto
087003, Manguito de calibración de repuesto para sondas de campo RDO™
Especificaciones
Sonda de oxígeno disuelto RDO Orion | |
3 m | |
Del 0,0 al 200% | |
Sonda de OD | |
De 0,00 a 20,0 mg/l |
10 ft | |
Sensor de oxígeno disuelto óptico RDO | |
Medidor Orion Star con entrada RDO. | |
Oxígeno disuelto óptico RDO | |
De 0 °C a 50 °C |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.