Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
Marca: Thermo Scientific™ AC4P42
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
- Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Especificaciones
Paquetes de reactivo en polvo para la determinación de molibdato AQUAfast, 100 ensayos | |
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 | |
Powder Pack | |
De 0,5 a 66 mg/l de MoO4 | |
Ácido mercaptoacético |
Molibdato/molibdeno | |
Conjunto de 3: 100 paquetes de polvo de molibdeno HR1, 100 paquetes de polvo de molibdeno HR2, 100 paquetes de polvo de molibdeno HR3 | |
100 pruebas | |
Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
Seguridad y manipulación
- Molybdenum HR 1 F10
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: succinic acid, adipic acid
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.