Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
Marca: Thermo Scientific™ AC4P82
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
- Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Especificaciones
Paquetes de reactivo en polvo para la determinación de sulfato AQUAfast, 100 ensayos | |
Agua potable: ASTM D516-07 / métodos estándar 4500-SO42- E; Aguas residuales: ASTM D516-07 / métodos estándar 4500-SO42- E | |
100 paquetes de polvo de sulfato | |
100 pruebas | |
Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
Sulfato | |
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 | |
Powder Pack | |
De 5 a 100 mg/l de SO4 | |
Turbidez de sulfato de bario |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: citric acid, bariumchloride dihydrate
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.