Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
Brand: Thermo Scientific™ AC4P79
Additional Details : Peso : 0.04770kg
Description
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
- Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Specifications
Paquetes de reactivo en polvo de hierro (total) AQUAfast, 100 ensayos | |
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 | |
Powder Pack | |
De 0,02 a 1,80 mg/l Fe | |
TPTZ |
Hierro (total) | |
100 paquetes de polvo de hierro TPTZ | |
100 pruebas | |
Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
Safety and Handling
- iron TPTZ
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P313-Consultar a un médico.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: disodium disulphite,sodium dithionite,methenamine
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.