Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
Marca:  Thermo Scientific™ AC4P60
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11712248
  • 147.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
  • Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
  • Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Especificaciones
Especificaciones
Paquetes de reactivo en polvo de sílice (rango alto) AQUAfast, 100 ensayos
Agua potable: Métodos estándar 4500-SiO2 C; Aguas residuales: Métodos estándar 4500-SiO2 C
Conjunto de 3: 100 paquetes de reactivo en polvo para ácido de silicio HR, 100 paquetes de polvo para ácido cítrico de silicio, 100 paquetes de polvo para molibdato de silicio HR
100 pruebas
Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24)
Sílice
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700
Powder Pack
De 1 a 90 mg/l de SiO2
Molibdato de silicio
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium bisulphate, dipotassium disulphate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.