Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Orion™
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida mediante las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 911125
62.09 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 1.81440kg
Descripción
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida con las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ en frascos listos para su uso.
Soluciones de limpieza:- Las soluciones se identifican con las letras A, B, C y D, cada una de las cuales designa una formulación exclusiva.
- La solución de limpieza A elimina sustancias contaminantes proteínicas, la solución de limpieza B elimina sustancias contaminantes bacterianas, la solución de limpieza C realiza una limpieza general y la solución de limpieza D elimina sustancias contaminantes grasas y oleosas.
- Los frascos incluyen un vaso de precipitados pequeño para contener la solución y una pipeta de plástico para eliminar la solución de llenado antigua del electrodo.
Incluye:
- Un frasco de cada una de las soluciones de limpieza A, B, C y D
- Un vaso de precipitados
- Una pipeta
Soluciones de almacenamiento:
- La solución de almacenamiento asegura el funcionamiento correcto del electrodo de pH después de un tiempo prolongado de almacenamiento, de un día a otro y entre muestras.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900021
Número de pieza nuevo: 900021-WA
Número de pieza antiguo: 900022
Número de pieza nuevo: 900022-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Especificaciones
Paquete de 25 bolsas de solución de enjuagado de electrodos de pH | |
Solución de enjuague de electrodos de pH | |
Sobre |
Electrodo de pH | |
Aclare |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.