Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers de tampón de pH Orion
Los cubitainers de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion están codificados con color y contienen 19 l (5 galones) de tampón de pH.
232.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Punto de ebullición 100°C
Para utilizar con (aplicación) Para calibraciones de pH reproducibles y exactas
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH y electrodo
Forma física Líquido
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca pH Envase Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca pH Envase Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11742817
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9104CB
4.01 Cubitainer 19L
232.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
11782817
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9107CB
7 Cubitainer 19L
232.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
11752827
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9110CB
10.01 Cubitainer 19L
232.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los cubitainers de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion están codificados con color y contienen 19 l (5 galones) de tampón de pH.
Los cubitainers tienen una capacidad de 19 l (5 galones) e incluyen una espita para facilitar el vertido.
Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST.
  • Codificados con color: tampón de pH 4,01 rosa, tampón de pH 7,00 amarillo y tampón de pH 10,01 azul.
  • Incluyen tablas de temperatura/tampón para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
  • Los tampones se suministran también en frascos de 475 ml (1 pinta), en paquetes de 5 frascos de 60 ml (5 x 2 onzas), prácticos kits de tampones All-in-One y bolsas de un solo uso.
Especificaciones
Especificaciones
pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Para calibraciones de pH reproducibles y exactas
Líquido
Cubitainer
Soluble
100°C
Medidor de pH y electrodo
19L
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.