Learn More
Thermo Scientific™ Microelectrodo combinado de pH Orion™ PerpHecT™ ROSS™
Mida muestras de volumen microscópico con este microelectrodo rellenable con unión doble de vidrio.
Marca: Thermo Scientific™ 8220BNWP
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.36000kg
Descripción
Mida muestras de volumen microscópico con el microelectrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion™ PerpHecT™ ROSS™ Un manguito de protección de PTFE sobre el tubo de vidrio aporta más durabilidad que los microelectrodos de pH tradicionales y permite medir el pH y la temperatura de las muestras incluso en placas de 384 pocillos.
Incluye:
- cable de 1 m
Requiere:
- Medidor de pH
- Electrodo
- Vasos de precipitados de plástico o vidrio.
- Agitador magnético
- Soluciones necesarias.
- Dos tampones de pH: pH 7 y pH 4/10.
- Solución de llenado de electrodo interna ROSS: 3M KCl, Orion N.º N.º 810007
Compatible con:
- Medidores Orion™ PerpHecT™
Especificaciones
Microelectrodo combinado de pH | |
Doble de vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
Doble diafragma de vidrio; rellenable | |
Para asegurar la rápida respuesta y la unión por gravedad para líquidos, el elemento detector y la junta de referencia no deben secarse. Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): Sumerja el electrodo en una solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS, Orion 810001 o utilice la solución de almacenamiento de electrodos de pH, Orion 910001. Para minimizar el riesgo de ruptura, el 8220BNWP debe conectarse a un soporte de electrodos y suspenderse en un vaso de precipitados que contenga solución de almacenamiento de electrodos de pH. El electrodo no debe tocar las paredes ni la base del vaso de precipitados. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Se debe llenar la cámara de referencia y cubrir adecuadamente el orificio de llenado. Utilice el tapón o manguito de protección con unas gotas de solución de almacenamiento para cubrir el elemento detector y la junta de referencia. Antes de volver a utilizar el electrodo, prepárelo como si fuera uno nuevo. | |
1 m |
WPBNC | |
Vidrio | |
Menos de pH 0,002 unidades/día. | |
4,5 mm | |
155 mm | |
3 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.