Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de nitrato Orion™
Mida el nitrato en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos de nitrato Thermo Scientific™ Orion™.
Marca:  Thermo Scientific™ 9707BNWP
1292.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10597401
  • 1550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes. A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 920706 — 0,1 M NaNO3; 920707 — 1000 ppm N; 930707 — 100 ppm N
  • Número de catálogo de ISA requerido: 930711 o 930710/ISS de nitrato
Especificaciones
Especificaciones
BNC
potenciales sin desviación
Medidores de ISE
Electrodo combinado de nitrato con conector BNC resistente al agua
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad
Electrodo de ion selectivo combinado
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.