Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de nitrato Orion™
Mida el nitrato en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos de nitrato Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9307BNWP
1239.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes. A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
- Número de catálogo de estándares de calibración: 920706 — 0,1 M NaNO3; 920707 — 1000 ppm N; 930707 — 100 ppm N
- Número de catálogo de ISA requerido: 930711 o 930710/ISS de nitrato
Especificaciones
BNC | |
potenciales sin desviación | |
Medidores de ISE |
Electrodo de semicelda de nitrato con conector BNC resistente al agua | |
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad | |
Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.