Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de llenado ISE Orion
Las soluciones de llenado ISE Thermo Scientific™ Orion están destinadas a mejorar el rendimiento y extender la vida útil de los electrodos de ión selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ 900017
124.45 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las soluciones de llenado ISE Thermo Scientific™ Orion están destinadas a mejorar el rendimiento y extender la vida útil de los electrodos de ión selectivo.
Estas soluciones de llenado están especialmente formuladas para utilizarse con los electrodos de ión selectivo recomendados y evitar las posibles interferencias de la solución de llenado.
Características:- Las soluciones de llenado/mantenimiento son para su uso con electrodos de ion selectivo (ISE) Thermo Scientific™ Orion™
- Las soluciones de llenado ISE Optimum Result™ están especialmente diseñadas para los electrodos de ion selectivo de la serie IonPlus™
Información para pedidos:
- Se suministra en juegos de cinco frascos 60 ml, excepto los n.º de cat. 951209, 951202 y 950202 que se suministran en un frasco 60 ml y el n.º de cat. 954602 que se proporciona en un frasco de 50 ml
Nota:
Se ha modificado el siguiente número de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900018
Número de pieza nuevo: 900018-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Especificaciones
Solución de llenado para ISE de cloruro | |
Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion | |
Solución de llenado de electrodos de ion selectivo | |
5 x 60 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.