Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Marca:  Thermo Scientific™ 940906
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11737647
  • 148.00€ / 475 ml
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
Patrón de fluoruro
Frasco
Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Yes
Yes
Electrodos de ión selectivo de fluoruro
0.1M
475 ml
Transparente
C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Fluoride
Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.