Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de amoníaco de alto rendimiento Orion™
Obtenga una respuesta más lineal en niveles más bajos y un mejor tiempo de respuesta en las mediciones del amoniaco con el electrodo de amoniaco de alto rendimiento Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9512HPBNWP
Detalles adicionales : Peso : 0.47880kg
Descripción
Obtenga una respuesta más lineal en niveles más bajos y un mejor tiempo de respuesta en las mediciones del amoniaco con el electrodo de amoniaco de alto rendimiento Thermo Scientific™ Orion™, un electrodo detector de gas amónico.
Características:
- Tiempo de respuesta de 1 minuto en concentraciones de muestras de 1 ppm y superior; la rápida obtención de resultados permite combinar con facilidad la funcionalidad con los muestreadores automáticos.
- La función de acoplamiento al cuerpo del electrodo evita que la membrana se deforme o se rompa durante el montaje.
- Puede elegirse entre cuerpo exterior previamente montado con tapón de membrana o membranas sueltas.
- Desarrollo de nuevas aplicaciones para aguas residuales utilizando conocidas técnicas de medición directa y de adición.
- Método conforme a EPA
- Conector BNC resistente al agua
- cable de 1 m
- 20 membranas sueltas (951214)
- Un cuerpo exterior previamente montado con tapón de membrana (951215)
- Dos frascos de 60 ml de solución de llenado de electrodos (951209)
- Tapón de boquilla y pinzas pequeñas
Especificaciones
BNC | |
12mm | |
Aminas volátiles | |
1M | |
De 32° a + 122°F | |
De 0° a + 50°C |
Electrodo de ión selectivo de amoníaco de alto rendimiento | |
Solución de llenado de electrodos de amoniaco de alto rendimiento | |
120mm | |
Epoxi | |
Conector: BNC resistente al agua | |
Electrodo de amoníaco |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.