Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación de pH Orion Green
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
178.94€ - 317.00€
Especificaciones
Material Epoxy Body
Intervalo de pH 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 90°C
Para utilizar con (equipo) Orion pH Meter
Longitud del cable (imperial) 39.3 pulg
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Descripción Junta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Junta Precio Cantidad y disponibilidad  
11547054
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
GD9106BNWP
Llenado con gel de bajo mantenimiento Doble
254.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10359834
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
GD9156BNWP
Relleno de líquido Doble
317.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11567054
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
GS9106BNWP
Rellenao de gel y de bajo mantenimiento Individual
199.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10709185
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
GS9156BNWP
Lleno de líquido solo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
Los electrodos Thermo Scientific Orion Green son los primeros electrodos de pH para laboratorio que cumplen los requisitos de RoHS: no contienen plomo, mercurio ni otras sustancias peligrosas, facilitando y simplificando el desecho de los electrodos usados.
  • Conforme a RoHS: sin plomo, mercurio ni otras sustancias peligrosas
  • Desechables sin problemas ni costes añadidos Opción de modelos de junta sencilla para mediciones de aguas limpias o de junta doble para mediciones de aguas residuales
  • Opción de modelos con relleno de gel de bajo mantenimiento o rellenables Cuerpo epóxico duradero
  • Rango de pH: de 0 a 14
  • Dimensiones: 120 x× 12 mm, diám. del tapón. 16 mm
  • Conector BNC impermeable, cable de 1 m; Aptos para cualquier medidor con entrada BNC
Garantía
  • 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
  • 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
Especificaciones
Especificaciones
Epoxy Body
0°C to 90°C
39.3 pulg
0 a 14
Orion pH Meter
1m
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.