Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de detección de fluoroborato Orion™ para el electrodo de ion selectivo de semicelda de fluoroborato 9305BN
Mida los iones de fluoroborato en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con el electrodo de ion selectivo de semicelda de fluoroborato y sus accesorios y piezas de repuesto.
Marca: Thermo Scientific™ 930501
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El módulo de detección de fluoroborato Orion™ se utiliza para el electrodo de ion selectivo de semicelda de fluoroborato 9305BN. Mida los iones de fluoroborato en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con el electrodo de ion selectivo de semicelda de fluoroborato y sus accesorios y piezas de repuesto.
Características:
- Pieza de repuesto para ISE de semicelda de fluoroborato
Especificaciones
Pieza de repuesto | |
Electrodo de ion selectivo de semicelda de fluoroborato Orion 9305BN |