Learn More
Thermo Scientific™ Semicelda de fluoroborato Orion™
Regenere de forma fácil y económica la semicelda de fluoroborato Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9305BN
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La semicelda de fluoroborato Thermo Scientific™ Orion se puede regenerar de forma fácil y económica.
- Número de catálogo de estándares de calibración: Consulte el manual de instrucciones
- Número de catálogo de ISA requerido: 930711
- Referencia requerida: 900200
Especificaciones
Semicelda de fluoroborato | |
BNC | |
Semicelda de fluoroborato con conector BNC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.