Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de fluoruro Orion™
Mida los iones libres de fluoruro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con los electrodos combinados de fluoruro Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9409SC
1011.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Mida los iones libres de fluoruro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con los electrodos de fluoruro Thermo Scientific™ Orion™. La junta Thermo Scientific™ Sure-Flow™ permite una limpieza sencilla y es fácil de usar en muestras difíciles. El electrodo de semicelda requiere un electrodo de referencia independiente. Recomendamos que se utilice el electrodo de referencia 900100 con los electrodos de semicelda 9409BN y 9409SC.
La medición de fluoruro en agua potable usando un electrodo de ion selectivo es un método aprobado por la ASTM: Este electrodo no precisa de un electrodo de referencia independiente ASTM D 1179 A, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
- La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación.
- Cuando las juntas de electrodo convencionales se obstruyen, la junta Sure-Flow puede abrirse y desatascarse con solo presionar el tapón.
- El electrodo de semicelda de fluoruro empleado junto con el electrodo de referencia de junta simple Orion 900100 ofrece las ventajas derivadas del diseño de junta Sure-Flow:
- Número de catálogo de estándares de calibración: 940906 — 0,1 M NaF; 940907 — 100 ppm F-; 040906 — 1 ppm F- con TISAB II; 040907 — 2 ppm F- con TISAB II; 940908 — 10 ppm F- con TISAB II
- Número de catálogo de ISA requerido: 940909 — TISAB II; 940911 — TISAB III
Especificaciones
Tapón de rosca | |
0,51 in | |
900061 (9609BNWP y 960900); 900001 con electrodo de referencia de junta simple 900100 (9409BN, 9409SC y 940900) | |
39 in | |
1m | |
Continuo: De 32 °F a 176 °F; Intermitente: De 32 a 212 °F | |
Continuo: De 0 °C a 80 °C; Intermitente: De 0 a 100 °C | |
Single Cell Ion Selective Electrode |
Semicelda de estado sólido | |
13mm | |
4,33 in | |
110mm | |
Epoxi | |
Medidores de ISE | |
1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated | |
Yes |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.