Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH, ISE, mV, ORP y temperatura de sobremesa Orion™ Dual Star™ con canal doble
Supervise con precisión pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star para los análisis de laboratorio avanzados.
3535.00€ - 4390.00€
Especificaciones
Salidas | USB, RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 V CA (n.º de cat. cat. 1010003) |
Exactitud (ISE) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Alertas:
Nota: Ya están disponibles los medidores de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific Orion Dual Star con canal doble rediseñados. Estos medidores Orion Dual Star ofrecen una carcasa rediseñada con el mismo aspecto de los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A y los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™. Los flujos de trabajo de funcionamiento, funciones, interfaz del usuario, especificaciones, números de referencia y precios de los medidores Orion Dual Star no han cambiado de la versión actual a la rediseñada. Entre las ventajas adicionales de los medidores Orion Dual Star rediseñados se incluye la nueva carcasa compatible con el soporte de electrodos que se puede conectar al medidor (n.º de ref. STARA-BEA). Este soporte se incluirá con todos los medidores Orion Dual Star rediseñados. Además, dispone de un nuevo software de comunicación Dual Star Com y nuevos kits del medidor Orion Dual Star con electrodo de ión selectivo (ISE) de sodio, fluoruro, cloruro y amoníaco Orion con sus soluciones y patrones correspondientes.
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10014414
|
Thermo Scientific™
2115001 |
Medidor de sobremesa de pH/ISE Orion Dual Star con canal doble con electrodo de pH con cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, soluciones y soporte | Medidor Dual Star con soporte de electrodos; adaptador de alimentación universal; electrodo de pH de vidrio recargables 8102BNUWP ROSS Ultra; sonda ATC de acero inoxidable 927007MD; solución de almacenamiento 810001ROSS; tampones de pH 4,01, 7,00, 10,01 910104, 910107 910110 |
3695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12013293
|
Thermo Scientific™
2115101 |
Medidor de sobremesa de pH/ISE Orion Dual Star con canal doble con electrodo de pH con cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC y soporte | Medidor de pH/ISE Dual Star con canal doble, electrodo de pH con cuerpo de vidrio 8102BNUWP ROSS Ultra, electrodo de ATC de acero inoxidable 927007MD Orion, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, documentación, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba del medidor |
3535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10450855
|
Thermo Scientific™
2115102 |
Medidor de sobremesa de pH/ISE Orion Dual Star con canal doble con electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico ROSS Ultra Triode | Medidor de pH/ISE Dual Star con canal doble, electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico 8157BNUMD ROSS Ultra Triode, adaptador de alimentación universal, documentación, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba del medidor |
3640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12003293
|
Thermo Scientific™
2115000 |
Medidor de sobremesa de pH/ISE Orion Dual Star con canal doble con sonda ATC y soporte | Medidor de pH/ISE Dual Star con canal doble, electrodo de ATC de acero inoxidable 927007MD Orion, adaptador de alimentación universal, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, documentación, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba del medidor |
4390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Duplique su capacidad de medición con el medidor de pH e ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ y registre mediciones precisas y fiables de pH, concentración de iones, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura en los dos canales disponibles. El medidor es ideal para el análisis de alto rendimiento de iones y pH en el laboratorio. Realice calibraciones de pH y electrodo de ión selectivo (ISE) de hasta 6 puntos, registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros a una impresora o un ordenador. Utilice los dos canales para medir una muestra de pH y una muestra de ISE, dos muestras de pH o dos muestras de ISE simultáneamente o visualice cada canal por separado.
El medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Dual Star con canal doble acelera el rendimiento de las mediciones de las muestras, ya que los resultados de los dos canales aparecen de forma simultánea en una pantalla retroiluminada de gran tamaño. Mida pH, concentración de iones, ISE, mV, mV relativos u ORP con temperatura en dos canales mediante la sonda ATC de temperatura, la punta de alfiler de referencia y los dos BNC del medidor. Obtenga mediciones fundamentales con distintos modos de lectura y un indicador de listo en pantalla que avisa al usuario cuando las lecturas son estables. Las funciones Smart Stability y Smart Averaging del medidor compensan automáticamente las condiciones de medición, de forma que el medidor muestra resultados más precisos más rápido.
- Visualice mediciones individuales de gran tamaño a pantalla completa o cambie rápidamente a una pantalla dividida para ver dos mediciones al mismo tiempo
- Las sencillas indicaciones de texto en pantalla de los menús de configuración y calibración están disponibles en una interfaz del usuario en varios idiomas, con opciones es español, francés, alemán o italiano
- El menú EZ Startup facilita una configuración inicial rápida y sencilla del medidor
- El teclado numérico y las teclas de función específicas del menú permiten una configuración del medidor y una introducción de datos rápidas y eficaces
- Los modos de lectura seleccionables incluyen Auto-Read, On-Ready, At Timed Intervals, Continuous, Value Change in Measurement y Timed para distintos métodos de recogida de muestras para métodos analíticos diferentes
- Realice una calibración de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático para los tampones USA/NIST y EURO/DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
- Realice una calibración de la concentración de iones (ISE) de hasta 6 puntos con opciones de estabilidad de baja concentración, vacío automático y no lineal para la adición conocida simple y doble y la sustracción conocida simple y doble
- La memoria no volátil dl medidor almacena hasta 1000 puntos de datos con la marca de fecha y hora.
- Transfiera fácilmente los datos mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de comunicación gratuito Orion Dual Star Com
- Agite las muestras con facilidad mediante la sonda de agitador controlada por medidor Orion Star.
- El soporte de electrodos se puede conectar al medidor y ayuda a mover y mantener los electrodos
- La carcasa de clasificación IP54 protege contra las salpicaduras y se puede montar en la pared para ahorrar espacio
- Tres años de garantía para la sustitución del medidor
Nota: Ya están disponibles los medidores de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific Orion Dual Star con canal doble rediseñados. Estos medidores Orion Dual Star ofrecen una carcasa rediseñada con el mismo aspecto de los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A y los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™. Los flujos de trabajo de funcionamiento, funciones, interfaz del usuario, especificaciones, números de referencia y precios de los medidores Orion Dual Star no han cambiado de la versión actual a la rediseñada. Entre las ventajas adicionales de los medidores Orion Dual Star rediseñados se incluye la nueva carcasa compatible con el soporte de electrodos que se puede conectar al medidor (n.º de ref. STARA-BEA). Este soporte se incluirá con todos los medidores Orion Dual Star rediseñados. Además, dispone de un nuevo software de comunicación Dual Star Com y nuevos kits del medidor Orion Dual Star con electrodo de ión selectivo (ISE) de sodio, fluoruro, cloruro y amoníaco Orion con sus soluciones y patrones correspondientes.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Garantía
Garantía del medidor de tres años
Especificaciones
USB, RS232 | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,002 | |
Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable | |
Sí, ajustable | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
1000 con sello de fecha y hora | |
2 | |
De 0,0001 a 19 900 en ppm, M, mg/l, %, ppmm o sin unidades | |
Desde -2,000 hasta 19,999 | |
0,1, 0,01, 0,001 | |
Pantalla gráfica LCD con retroiluminación | |
pH 7,000 (ajustable), ISE 1.000 (ajustable) | |
Inglés, español, francés, italiano y alemán | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Medidor de sobremesa de pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Dual Star con canal doble | |
± 1999,9 mV | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Garantía del medidor de 3 años | |
2 lb | |
De 90 a 260 V CA 50/60 Hz |
Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 V CA (n.º de cat. cat. 1010003) | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
± 0,1 °C | |
Límite superior/inferior de la alarma | |
pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo | |
Desde 1 hasta 6 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
De 2 a 6 | |
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
± 1999,9 mV | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 3 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
Dos BNC (electrodo de pH, ORP o selectivo de iones), dos puntas de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada para el agitador (sonda de agitador) | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro de datos automático con modos de medición Auto-Read, On Ready, At Timed Intervals, Value Change In Measurement y | |
10 por canal con protección por contraseña | |
Adaptador universal de CA (incluido) | |
± 1999,9 mV | |
0,1 mV | |
Smart Stability y Smart Averaging | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 pulg) | |
0,9 kg |